产品名称
mPEG-MAL, average Mn 40,000
表单
solid
分子量
average Mn 40,000
反应适用性
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
聚合物结构设计
shape: linear
functionality: monofunctional
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Methoxy PEG Maleimide. Selective for thiol groups on cystein side chains; reacts at pH 5.0-6.6
应用
应用可能包括:生物偶联、药物递送、PEG 水凝胶、交联剂和表面功能化
法律信息
Product of JenKem Technology
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Yu, W., et al.
Antiviral Research, 108 (2014)