主要文件
HAM76008
Hamilton® GC 3-layer septa
diam. × thickness 15.87 mm × 3.81 mm, pack of 12 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.35
物料
laminated silicone rubber
red septa
包装
pack of 12 ea
参数
200 °C max. temp.
直径× 厚度
15.87 mm × 3.81 mm
法律信息
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)