化驗
98%
mp
185-187 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(C(O)=O)c(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-4-2-3-5(8(11)12)6(7(4)10)9(13)14/h2-3,10H,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
HEKGHQKEERXLOI-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3