Merck
301485
Sigma-Aldrich
1-氯乙基氯甲酸酯
98%
别名:
ACE-Cl
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CHClOCOCl
CAS号:
分子量:
142.97
Beilstein:
1747601
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
蒸汽压
3.25 psi ( 20 °C)
质量水平
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
沸点
118-119 °C (lit.)
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
chloro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(Cl)OC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c1-2(4)7-3(5)6/h2H,1H3
InChI key
QOPVNWQGBQYBBP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
1-氯乙基氯甲酸酯可用作叔胺的选择性去烷化剂(dealkylating agent )。
应用
氯甲酸 1-氯乙酯用于:
  • 用于天然荧光毛细管电泳和激光诱导荧光检测测定生物体液中多种药物滥用时的 N-脱甲基反应
  • 硅保护醇选择性脱硅的催化剂
  • 作为 N -脱甲基叔胺中的试剂,生成用于法医毒理学应用的药物代谢产物引用物质
  • 作为从胺中裂解二苯甲基的试剂
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
104.9 °F - closed cup
闪点(°C)
40.5 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Efficient chemoselective deprotection of silyl ethers using catalytic 1-chloroethyl chloroformate in methanol
Yeom CE, et al.
Tetrahedron, 61(52), 12227-12237 (2005)
Preparation of< i> N</i>-demethylated drug metabolites for analytical purposes using 1-chloroethyl chloroformate.
Pelander A, et al.
Forensic Science International, 85(3), 193-198 (1997)
Efficient chemoselective deprotection of silyl ethers using catalytic 1-chloroethyl chloroformate in methanol.
Yeom C-E, et al.
Tetrahedron, 61(52), 12227-12237 (2005)
Tetrahedron, 62, 6869-6869 (2006)
Ahmed Alnajjar et al.
Electrophoresis, 25(10-11), 1592-1600 (2004-06-10)
Methods for separation and determination of multiple drugs of abuse in biological fluids using capillary electrophoresis (CE) with native fluorescence and laser-induced fluorescence (LIF) detection are described herein. Using native fluorescence, normorphine, morphine, 6-acetyl morphine (6-AM), and codeine were analyzed