Merck
H38403
Sigma-Aldrich
2-羟基甲基-1,4-苯并二噁烷
97%
别名:
1,4-苯并二噁烷-2-甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10O3
CAS号:
分子量:
166.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
mp
87-90 °C (lit.)
SMILES 字串
OCC1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H10O3/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7,10H,5-6H2
InChI 密鑰
GWQOQQVKVOOHTI-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)