Merck
H31530
Sigma-Aldrich
3-羟基-2-(羟甲基)吡啶 盐酸盐
technical grade, 85%
别名:
3-羟基-2-吡啶甲醇 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7NO2 · HCl
CAS号:
分子量:
161.59
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
等级
technical grade
方案
85%
mp
217 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Cl[H].OCc1ncccc1O
InChI
1S/C6H7NO2.ClH/c8-4-5-6(9)2-1-3-7-5;/h1-3,8-9H,4H2;1H
InChI key
SKVRYQUMKJQZFN-UHFFFAOYSA-N
其他说明
残留物为氯化钠
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)