主要文件
GF95382771
Alumina
foam, thickness 12.7 mm, diameter 38 mm, porosity 0.86
别名:
AL603822
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11181511
NACRES:
NA.23
制造商/商品名称
Goodfellow 953-827-71
直径
38 mm
厚度
12.7 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)