Merck
GF95119847
powder, 60 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.9%
别名:
AL006031
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Al
CAS号:
分子量:
26.98
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141702
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.9%
表单
powder
自燃温度
1400 °F
制造商/商品名称
Goodfellow 951-198-47
电阻率
2.6548 μΩ-cm
重量
200 g
最大零件尺寸
60 (micron)
沸点
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
密度
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)