Merck
GF04572750
powder, max. particle size 60 micron, weight 1000 g, purity 99.9%
别名:
AL006031
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Al
CAS号:
分子量:
26.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141702
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.9%
形狀
powder
自燃溫度
1400 °F
製造商/商標名
Goodfellow 045-727-50
電阻係數
2.6548 μΩ-cm
重量
1000 g
零件最大尺寸
60 μm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
密度
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Al]
InChI
1S/Al
InChI 密鑰
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 8
1 of 8
铝 powder, max. particle size 400 micron, weight 500 g, purity 99.5%
GF09529768
铝 powder, max. particle size 15 micron, weight 100 g, purity 99%
GF41304899
铝 powder, 15 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
GF82061670
铝 powder, 25 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99%
GF93825322