Merck
GF09529768
powder, max. particle size 400 micron, weight 500 g, purity 99.5%
别名:
AL006010
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Al
CAS号:
分子量:
26.98
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141702
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.5%
表单
powder
自燃温度
1400 °F
制造商/商品名称
Goodfellow 095-297-68
电阻率
2.6548 μΩ-cm
重量
500 g
最大零件尺寸
400 μm
沸点
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
密度
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 9
1 of 9
铝 powder, max. particle size 60 micron, weight 100 g, purity 99.9%
GF48562465
铝 powder, 25 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99%
GF93825322
铝 powder, max. particle size 25 micron, weight 2000 g, purity 99%
GF29119877
铝 powder, max. particle size 15 micron, weight 100 g, purity 99%
GF41304899