Merck
GF87420089
powder, 5 max. part. size (micron), weight 500 g, min. particle size 1 micron
别名:
ZN006021
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Zn
CAS号:
分子量:
65.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141750
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
1 mmHg ( 487 °C)
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 874-200-89
電阻係數
5.8 μΩ-cm, 20°C
重量
500 g
零件最大尺寸
5 (micron)
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI 密鑰
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
FlameEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Pyr. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 1
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)