主要文件
GF44023193
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.95%
别名:
TE006105
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12141913
NACRES:
NA.23
方案
99.95%
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 440-231-93
重量
100 g
最大肿块尺寸
25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)