主要文件
GF23587915
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.999%
别名:
TE006100
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12141913
NACRES:
NA.23
方案
99.999%
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 235-879-15
重量
50 g
最大肿块尺寸
25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)