GF41023448
别名:
SN076010
1 of 10
Sigma-Aldrich
316512
醋酸铅 三水合物
494682
氧化铟锡
549541
氧化锑锡
GF84308238
Lead-tin alloy, Pb75Sn25
700460
氧化铟锡分散体
915440
338842
钛酸钡 (IV)
549657
氧化锡(IV)
327492
铂
GF00049351
银
powder
Goodfellow 410-234-48
500 g
75 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.