方案
99.9%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 373-707-52
电阻率
4.9 μΩ-cm, 20°C
重量
1000 g
最大零件尺寸
25 μm
沸点
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[W]
InChI
1S/W
InChI key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Self-heat. 2
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3