Merck
GF51215644
powder, max. particle size 25 micron, weight 100 g, purity 99.9%
别名:
宽度
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
W
CAS号:
分子量:
183.84
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141747
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.9%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 512-156-44
電阻係數
4.9 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
零件最大尺寸
25 μm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[W]
InChI
1S/W
InChI 密鑰
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Self-heat. 2
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3