Merck
GF31027463
powder, max. particle size 100 micron, weight 1000 g, purity 99.9%
别名:
宽度
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
W
CAS号:
分子量:
183.84
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141747
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.9%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 310-274-63
电阻率
4.9 μΩ-cm, 20°C
重量
1000 g
最大零件尺寸
100 μm
沸点
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[W]
InChI
1S/W
InChI key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Self-heat. 2
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)