主要文件
GF20585606
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
1000mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.175mm wall thickness, 2.65mm inside diameter, hard
别名:
CU137400
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
31152304
NACRES:
NA.23
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 205-856-06
长度 × 壁厚度
1000 mm × 0.175 mm
外径 × 内径
3.0 mm × 2.65 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)