Merck
GF30062494
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
200mm tube, 0.4mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 0.1mm inside diameter, hard
别名:
CU137150
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
31152304
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 300-624-94
長度 × 壁厚
200 mm × 0.15 mm
外徑 × 內徑
0.4 mm × 0.1 mm