Merck
GF22148928
rod, 10.0 mm diameter, length 100 mm, high purity 99.999%
别名:
IN007930
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
In
CAS号:
分子量:
114.82
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141719
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 25 °C)
化驗
99.999%
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 221-489-28
電阻係數
8.37 μΩ-cm
長度
100 mm
直徑
10.0 mm
mp
156.6 °C (lit.)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[In]
InChI
1S/In
InChI 密鑰
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3