方案
99.999%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 190-905-37
电阻率
53 Ω-cm, 20°C
重量
20 g
最大零件尺寸
150 μm
沸点
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
密度
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Ge]
InChI
1S/Ge
InChI key
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
靶器官
Kidney
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3