主要文件
8.07270
Sigma-Aldrich
磷(红色)
(stabilised) for synthesis
别名:
磷(红色)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
P
CAS号:
分子量:
30.97
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141909
EC索引号:
231-768-7
NACRES:
NA.22
蒸汽压
<0.1 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
powder
自燃温度
260 °C
效能
>15000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
585 °C
密度
2.2 g/cm3
堆积密度
1100 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[P]
InChI
1S/P
InChI key
OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
应用
  • 用于快速充电锂离子电池的红磷纳米结构电极设计:研究提出了将红磷作为快速充电锂离子电池的理想负极材料,介绍了具有优异快速充电能力和高能量密度的红磷-碳纳米复合材料。(Sun et al., 2019)。
  • 用于环境修复的单质红磷基光催化剂:低成本、环境友好的单质红磷是一类带隙可调的可见光响应式新型光催化剂,可用于环境修复。(Wu et al., 2021)。
  • 红磷上分散金原子辅助C-C偶联用于CO2光还原为C2H6:研究探讨了红磷上分散金原子在光催化将CO2还原为乙烷中的应用,突出了红磷在光催化应用中的潜力。(Ou et al., 2022)。
  • 使用红磷和近红外光快速清除骨植入物上的生物膜:研究报道了在近红外光照射下使用红磷快速清除骨植入物上的生物膜,为医学应用提供了一种新方法。(Tan et al., 2018)。
分析说明
含量测定P: ≥ 97.0 %
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3