Merck
GF17288983
Silicon carbide - reaction bonded
sheet, thickness 5 mm, size 50 × 50 mm
别名:
SI643251
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.23
形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 172-889-83
尺寸
50 × 50 mm
厚度
5 mm