Merck
GF15711241
foil, thickness 0.125 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.95%
别名:
AU000351
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Au
CAS号:
分子量:
196.97
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141717
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.95%
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 157-112-41
电阻率
2.05 μΩ-cm, 0°C
尺寸
50 × 50 mm
厚度
0.125 mm
沸点
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)