方案
≥99.99%
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 863-005-24
电阻率
2.05 μΩ-cm, 0°C
尺寸
50 × 50 mm
厚度
0.125 mm
沸点
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg