化驗
99.9%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 155-800-98
電阻係數
68 μΩ-cm, 20°C
重量
10 g
零件最大尺寸
250 μm
bp
3520 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
密度
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Pr]
InChI
1S/Pr
InChI 密鑰
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Pyr. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3