Merck
GF47511503
powder, max. particle size 250 micron, weight 20 g, purity 99.9%
别名:
PR006010
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Pr
CAS号:
分子量:
140.91
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141610
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.9%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 475-115-03
电阻率
68 μΩ-cm, 20°C
重量
20 g
最大零件尺寸
250 μm
沸点
3520 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
密度
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Pr]
InChI
1S/Pr
InChI key
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Pyr. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)