Merck
GF10292183
Alumina
sputtering target, thickness 6.35 mm, 76.2 mm diameter, purity 99.5%
别名:
AL609600
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
化驗
99.5%
形狀
sputtering target
製造商/商標名
Goodfellow 102-921-83
直徑
76.2 mm
76.2 mm
厚度
6.35 mm