API类
sodium sulfate
制造商/商品名称
USP
mp
884 °C (lit.)
密度
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
无水硫酸钠该USP参考标准品用于指定质量测试和分析。
也用于制备系统适用性溶液,用于通过液相色谱和抑制导电率检测器测定单氟磷酸钠。
也用于制备系统适用性溶液,用于通过液相色谱和抑制导电率检测器测定单氟磷酸钠。
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Sodium Monofluorophosphate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(3) (2021)