GF05176010
别名:
W 045100
1 of 10
GF85481499
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
SYNF664500
Synthware™ Erlenmeyer flask
Supelco
1.59270
亚甲基蓝(C.I.52015)
Sigma-Aldrich
M9140
亚甲蓝
434108
杯[6]芳烃
Z276669
紫外线石英比色皿
Millipore
1.01298
Readycult® Coliforms 100
184519
石油醚
10800BC
ColiComplete
17202
磷酸盐缓冲液
wire
Goodfellow 051-760-10
5 m × 0.02 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学