Merck
E47255
Sigma-Aldrich
3-吡啶乙酸乙酯
99%
别名:
吡啶-3-醋酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11NO2
CAS号:
分子量:
165.19
Beilstein:
123827
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.500 (lit.)
bp
80 °C/0.4 mmHg (lit.)
密度
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)Cc1cccnc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)6-8-4-3-5-10-7-8/h3-5,7H,2,6H2,1H3
InChI 密鑰
RPWXYCRIAGBAGY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)