Merck
DWKFDF130N
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class B, tolerance, capacity 250 mL
别名:
FDF130N
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
特點
class B tolerance
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Azlon FDF130N
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
特點和優勢
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)