Merck
主页products实验室器材玻璃耗材DWK Life Sciences玻璃器皿和产品
DWK Life Sciences玻璃器皿和产品
实验室玻璃器皿系列,包括烧杯、试管、蓝色瓶盖的培养瓶
DWK Life Sciences是全球领先的精密实验室器皿制造商和供应商,针对生命科学研究、诊断和制药市场提供初级包装解决方案。公司产品包括 35,000 多种在 12 个生产基地生产的玻璃和塑料产品,销售多个品牌旗下的产品,包括DURAN®玻璃器皿、WHEATON®实验室器皿和 KIMBLE®玻璃器皿和特种产品。玻璃制品具有全球一流的品质且深受客户信赖,同时又可与创新的研究和生命科学产品线相得益彰。DWK Life Sciences专家致力于开发和提供卓越的产品和服务,满足全球各地实验室和生产环境客户的高标准需求。
概要
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
DURAN®玻璃器皿
DURAN®玻璃器皿是顶级实验室玻璃器皿品牌,源自德国,采用硼硅玻璃 3.3 材质。此系列融 120 多年的制造技术、卓越的产品质量和创新激情于一身。DWKDURAN®3.3硼硅酸盐玻璃以其可重现的质量、高耐化学性、惰性、透明度、高使用温度、最小的热膨胀性和高耐热冲击性而著称。它还符合制药行业遵循的美国药典(USP) /欧洲药典(EP) /日本药典(JP) 1类中性玻璃要求。DURAN®产品线包括 3,000 多种产品,多数遵循DIN/ISO标准制成。DURAN®产品线包括:
  • DURAN®实验室玻璃瓶
  • DURAN®管盖和瓶盖
  • DURAN®烧杯和培养瓶
  • DURAN®化学玻璃器皿
  • DURAN®定容玻璃器皿
  • DURAN® PURE实验室器皿
WHEATON®实验室器皿
WHEATON®实验室器皿是一个提供科学、工业和包装应用中优质容器解决方案的杰出品牌,拥有数十年玻璃和塑料容器的制造和定制经验。WHEATON®产品线还包括各种仪器和设备以及配套的增值服务,如客户指定的产品配置、清洗和消毒。WHEATON®实验室器皿产品包括:
  • WHEATON®样品瓶
  • WHEATON®玻璃瓶
  • WHEATON®塑料瓶
  • WHEATON®管盖和瓶盖
  • WHEATON®实验室设备
  • WHEATON®色谱瓶
KIMBLE®玻璃器皿和特种产品
KIMBLE®玻璃器皿和特种产品是值得信赖的实验室器皿品牌,采用33膨胀硼硅玻璃和钠钙材质。该公司拥有11,000 多种产品,为科研应用提供了最全面的实验室玻璃产品,其中许多产品更是按照 ASTM 标准制造。KIMBLE®玻璃器皿和特种产品线包括:
  • KIMBLE®试管
  • KIMBLE®定容玻璃器皿
  • KIMBLE®样品瓶和微孔板
  • KIMBLE®实验室瓶
  • KIMBLE®管盖和瓶盖
  • KIMBLE®化学玻璃器皿
DWK Life Sciences其他产品线
DWK Life Sciences还拥有一系列值得信赖的其他实验室玻璃器皿和塑料器皿品牌,包括:
  • PYREX®玻璃器皿(DWK Life Sciences仅在部分国家有售)
  • SOCOREX®实验室器皿
  • AZLON®实验室器皿
  • QUICKFIT®实验室器皿(DWK Life Sciences仅在部分国家有售)
  • MBL®实验室器皿