主要文件
DWKBPB0250P
Azlon Tapered Beakers with Printed Graduations
polypropylene, capacity 250 mL
别名:
BPB0250P
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121803
NACRES:
NB.43
物料
polypropylene
包装
pkg of 10 ea
制造商/商品名称
Azlon
储存条件
room temperature
assay range
accuracy: 50 mL
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Excellent solution for measuring and dispensing laboratory solutions and reagents
特点和优势
Autoclavable at 121°C and complies with ISO 7056
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)