主要文件
DWK213631106
Duran® Museum Jar
with ground-in glass plate, bottle W × L × H 100 mm × 50 mm × 120 mm
别名:
213631106
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
DURAN® 213631106
bottle W × L × H
100 mm × 50 mm × 120 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
storage
特点和优势
The precise grinding of the glass plate and base vessel enables a very tight seal
法律信息
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)