Merck
D77206
Sigma-Aldrich
反-3-己烯二氰
97%
别名:
Dihydromucononitrile, 反-1,4-二氰基-2-丁烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NCCH2CH=CHCH2CN
CAS号:
分子量:
106.13
Beilstein:
1720228
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
flakes
mp
75-77 °C (lit.)
SMILES 字串
N#CC\C=C\CC#N
InChI
1S/C6H6N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-2H,3-4H2/b2-1+
InChI 密鑰
BSVZXPLUMFUWHW-OWOJBTEDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3