Merck
D33209
Sigma-Aldrich
反式-1,4-二苯基-2-丁烯-1,4-二酮
96%
别名:
反-1,2-二苯酰乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5COCH=CHCOC6H5
CAS号:
分子量:
236.27
Beilstein:
743958
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
powder
化驗:
96%
品質等級
化驗
96%
形狀
powder
mp
109-112 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]\C(=C(\[H])C(=O)c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H12O2/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)11-12-16(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
InChI 密鑰
WYCXGQSQHAXLPK-VAWYXSNFSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2