Merck
D8208
Sigma-Aldrich
1,4-二乙酰苯
99%
别名:
1,1′-(1,4-Phenylene)bis[ethanone], 1,1′-(1,4-Phenylene)diethanone, 1-(4-Acetylphenyl)ethan-1-one, 1-(4-Acetylphenyl)ethanone, p-Acetylacetophenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4(COCH3)2
CAS号:
分子量:
162.19
Beilstein:
1907515
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
表单
powder
mp
111-113 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=O)c1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-7(11)9-3-5-10(6-4-9)8(2)12/h3-6H,1-2H3
InChI key
SKBBQSLSGRSQAJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)