Merck
D126802
Sigma-Aldrich
1,3-二异丙基-2-硫脲
99%
别名:
1,3-Bis(propan-2-yl)thiourea, 1,3-Di(propan-2-yl)thiourea, 1,3-Diisopropylthiourea, N,N′-Bis(1-methylethyl)thiourea, N,N′-Diisopropylthiourea
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHNHCSNHCH(CH3)2
CAS号:
分子量:
160.28
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
powder
mp
143-145 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)NC(=S)NC(C)C
InChI
1S/C7H16N2S/c1-5(2)8-7(10)9-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H2,8,9,10)
InChI 密鑰
KREOCUNMMFZOOS-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges