主要文件
8.03581
Sigma-Aldrich
N,N′-Diphenylthiourea
for synthesis
别名:
N,N′-Diphenylthiourea, Thiocarbanilide, 1,3-Diphenylthiourea
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H12N2S
CAS号:
分子量:
228.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
EC索引号:
203-004-2
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
154 °C
溶解性
insoluble 23.52-25.65 mg/L
密度
1.30 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
400 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
S=C(Nc2ccccc2)Nc1ccccc1
InChI
1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
InChI key
FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 153 °C
Identity (IR): passes test
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
靶器官
Thyroid
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2