Merck
CLS7095BNMR
Corning®巴斯德移液器,未灭菌
L 13 1/4 in. (337 mm), long tip, soda lime
别名:
Pipettes, pipettes, serological pipets, serological pipettes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.04
材料
borosilicate glass
無菌
non-sterile
特點
graduations: no
subdivision: no
包裝
case of 100 ea
pack of 100 ea
製造商/商標名
Corning 7095B-NMR
長度
13 1/4 in. (337 mm)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Corning® 一次性Pasteur移液管由坚固的钠钙玻璃制成。
  • 一次性移液管可防止贵重标本或实验室试剂交叉污染的风险。
  • 在顶部下方一英寸处设有一个收缩结构,以方便插塞。
  • 非常适合用于细菌学、免疫学、血液学和血清学研究以及血库和临床化学程序中的非体积移液工作。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.