Merck
CF0012
Sigma-Aldrich
Alcohol C2F5-Togni reagent
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C11H10F5IO
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.06
形狀
solid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[I]1(OC(c2c1cccc2)(C)C)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H10F5IO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)17(18-9)11(15,16)10(12,13)14/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
LCYUDGXZWNAFLM-UHFFFAOYSA-N
應用
Togni-C2F5-reagent is a perfluoroethyl extension of the established Togni-CF3-reagent (754218) exhibiting the same reactivity.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
法律資訊
Product of CF Plus Chemicals.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.
目前的氟烷基化工具包括Togni试剂、高价碘全氟烷基化试剂、氟烷基溴化物、硅烷类和羧酸盐类以及用于后期氟烷基化的磺酰氟类。