Merck
CDS021604
Sigma-Aldrich
Γ-谷维素
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H58O4
分子量:
602.89
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
表单
solid
SMILES字符串
C[C@]1(CC2)C(CC3)C(C4)(CC[C@]1(C)[C@H]2[C@H](C)CCC=C(C)C)[C@@]4(CC5)C3C(C)(C)[C@H]5OC(/C=C/C6=CC=C(O)C(OC)=C6)=O
InChI
1S/C40H58O4/c1-26(2)10-9-11-27(3)29-18-20-38(7)33-16-15-32-36(4,5)34(19-21-39(32)25-40(33,39)23-22-37(29,38)6)44-35(42)17-13-28-12-14-30(41)31(24-28)43-8/h10,12-14,17,24,27,29,32-34,41H,9,11,15-16,18-23,25H2,1-8H3/b17-13+/t27?,29-,32?,33?,34+,37-,38+,39-,40?/m1/s1
InChI key
FODTZLFLDFKIQH-XUNXSEOASA-N
一般描述
Γ谷维素存在于米糠和米糠油等稻米加工副产物中。具有抗癌、抗炎、抗高血脂和神经保护等作用,这些广泛的生物活性主要是由于其具有高抗氧能力。
其他说明
请注意,Sigma-Aldrich 将此产品作为一系列独特化学品的一部分提供给早期研发人员。Sigma-Aldrich 不收集该产品的分析数据。确认产品标识和/或纯度的责任由买方承担。所有销售均为最终销售。
无论SIGMA-ALDRICH 的'S标准销售条款和条件以及 SIGMA-ALDRICH 和买方之间的协议中是否有相反规定,SIGMA-ALDRICH 按“原样”销售此产品并且并对此产品不作任何陈述或担保,包括:(A)适销性担保;(B)特定用途适用性担保;或(C)未侵犯第三方知识产权担保;无论法律、交易过程、执行过程、交易惯例是否有此类陈述或担保都是如此。
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 2 Dermal
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
γ-Oryzanol: An attractive bioactive component from rice bran
Wheat and Rice in Disease Prevention and Health, 409-430 (2014)
Antioxidant activity of γ-oryzanol: A complex network of interactions
Minatel IO, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 17(8), 1107-1107 (2016)