质量水平
堆积密度
320 kg/m3
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[Na+].Clc1c(c(cc(c1)N=C2C=CC(=O)C=C2)Cl)[O-]
InChI
1S/C12H7Cl2NO2.Na/c13-10-5-8(6-11(14)12(10)17)15-7-1-3-9(16)4-2-7;/h1-6,17H;/q;+1/p-1
InChI key
FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
分析说明
含量测定(高氯酸滴定,以干燥物质计算): ≥ 98
鉴别(IR光谱):通过测试
TLC检验:通过测试
外来着色剂:通过测试
干燥失重(120 °C): ≤ 12.0 %
鉴别(IR光谱):通过测试
TLC检验:通过测试
外来着色剂:通过测试
干燥失重(120 °C): ≤ 12.0 %
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3