Merck
CBR01470
Sigma-Aldrich
(5-Ethylpyridin-2-yl)methanol
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11NO
CAS号:
分子量:
137.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
CCc1ccc(CO)nc1
InChI
1S/C8H11NO/c1-2-7-3-4-8(6-10)9-5-7/h3-5,10H,2,6H2,1H3
InChI 密鑰
LIRQOUKPZWQBRE-UHFFFAOYSA-N