方案
≥95%
表单
solid
mp
64-65 °C
官能团
fluoro
triflate
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
F[S](=O)(=O)[n+]1c([n](cc1)C)C.FC(F)(F)[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C5H8FN2O2S.CHF3O3S/c1-5-7(2)3-4-8(5)11(6,9)10;2-1(3,4)8(5,6)7/h3-4H,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
YAZBWGHMIMMBFC-UHFFFAOYSA-M
应用
这种固体氟磺酰基咪唑鎓三氟甲磺酸盐,SuFEx-IT,是硫酰氟(SO2F2)的方便替代品,硫酰氟是一种有害的熏蒸胀气,处理程序困难,使SO2F2及其能够生产的产品难以访问。但是,该试剂具有新颖的反应性、选择性和范围,并且由K.Barry Sharpless和Jiajia Dong的实验室证明可以将酚、伯胺和仲胺转化为氟硫酸盐和氨磺酰氟。氟硫酸盐广泛用于生物学研究,药物化学中,并在Pd催化的交叉偶联反应中用作假卤化物。
在4 °C的干燥环境下保存(建议使用干燥器)。
使用Synple自动合成平台(SYNPLE-SC002)自动进行氟化反应。
在4 °C的干燥环境下保存(建议使用干燥器)。
使用Synple自动合成平台(SYNPLE-SC002)自动进行氟化反应。
相关产品
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Taijie Guo et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(10), 2605-2610 (2017-12-26)
Sulfuryl fluoride, SO2 F2 , has been found to derivatize phenols in all kinds of environments, even those in highly functional molecules. We now report that a solid fluorosulfuryl imidazolium triflate salt delivers the same "F-SO2 +" fragment to Nu-H
相关内容
Dong Lab explores main-group fluorides for organic transformations and catalyst developments, advancing organic synthesis methodologies.