主要文件
8.14371
Sigma-Aldrich
三乙胺三氢氟酸
for synthesis
别名:
三乙胺三氢氟酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)3N · 3 HF
CAS号:
分子量:
161.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
277-550-5
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
liquid
pH值(酸碱度)
3 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
沸点
70 °C/19.9 hPa
转变温度
flash point 88 °C
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[F-].[F-].[F-].[N+H](CC)(CC)CC.[H+].[H+]
InChI
1S/C6H15N.3FH/c1-4-7(5-2)6-3;;;/h4-6H2,1-3H3;3*1H
InChI key
IKGLACJFEHSFNN-UHFFFAOYSA-N
应用
  • Asymmetric synthesis of fluoroamines from chiral aziridines:该文用三乙胺三氢氟酸盐合成氟胺类物质,它可提高反应选择性和效率(Park et al., 2014)。
  • Recent advance in the synthesis of (1, 1-difluoroethyl) arenes:该文讨论三乙胺三氢氟酸盐合成二氟乙基脂芳烃的最新进展,开发了新的氟化技术(Li et al., 2018)。
  • Quantification of hydrogen fluoride-based reagents using a bifunctional NMR internal standard:描述化学合成中三乙胺三氢氟酸盐等试剂的定量分析,检测方法具有准确性(Hammond et al., 2016)。
  • Extensive CRISPR RNA modification reveals chemical compatibility and structure-activity relationships for Cas9 biochemical activity:该研究用三乙胺三氢氟酸盐进行CRISPR-Cas9编辑的RNA修饰,说明它的基因工程作用(O′Reilly et al., 2019)。
分析说明
含量测定(HClO₄): ≥ 98.0 %
颜色(目测):无色、几乎无色
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.995 - 1.000
鉴别(IR):符合检验
象形图
CorrosionSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
190.4 °F
闪点(°C)
88 °C