Merck
C86405
Sigma-Aldrich
巴豆基溴
technical grade, 85% (mixture of cis & trans)
别名:
反式-1-溴-2-丁烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH=CHCH2Br
CAS号:
分子量:
135.00
Beilstein:
1361394
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
品質等級
化驗
85% (mixture of cis & trans)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.480 (lit.)
bp
97-99 °C (lit.)
密度
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]\C(C)=C(\[H])CBr
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
InChI 密鑰
AVMHMVJVHYGDOO-NSCUHMNNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
巴豆基溴是一种通用有机试剂,可 用于生物学重要的天然产物及其衍生物如 (+)-青蒿素、plakortone E 和 (-)-马丝碱。
也可用于制备脱氧环糖醇、戊吡喃糖、6-脱氧己糖、己糖 和假吲哚衍生物的类似物。
其他說明
残留 3-溴-1-丁烯
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A potentially divergent and rapid route to analogues of deoxycyclitols, pentopyranoses, 6-deoxyhexoses, and hexoses.
Audouard C.
Organic Letters, 6(23), 4269-4272 (2004)
Total synthesis and absolute stereochemistry of plakortone E.
Akiyama M.
Tetrahedron Letters, 47(14), 2287-2290 (2006)
A concise synthesis of (+)-artemisinin.
Zhu C and Cook SP.
Journal of the American Chemical Society, 134(33), 13577-13579 (2012)
Synthesis of pseudo-indoxyl derivatives via sequential Cu-catalyzed SN Ar and Smalley cyclization.
Goriya Y and Ramana CV.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(57), 6376-6378 (2013)
Efficient Enantioselective Total Synthesis of (−)?Horsfiline.
Hong S.
Chemistry?A European Journal , 19(29), 9599-9605 (2013)