Merck
254584
Sigma-Aldrich
巴豆基氯,主要为反式
95%
别名:
1-氯-2-丁烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH=CHCH2Cl
CAS号:
分子量:
90.55
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
liquid
杂质
4% 3-chloro-1-butene
折射率
n20/D 1.436 (lit.)
沸点
84-85 °C (lit.)
密度
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
alkyl halide
chloro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H]\C(C)=C(\[H])CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
InChI key
YTKRILODNOEEPX-NSCUHMNNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
采用叔胺和铜盐使氯化丁烯与三氯氢硅反应生成相应的的烯丙基三氯氢硅
应用
用巴豆基氯在 298K 下测定了氯原子与一系列不饱和醛酮反应的动力学测量值 。( E ) 巴豆基氯也用于制备 ( E )-丁烯基三氯硅烷
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
23.0 °F
闪点(°C)
-5 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The condensation reaction of trichlorosilane with allylic chlorides catalyzed by copper salts in the presence of a tertiary amine.
Furuya N and Sukawa T.
Journal of Organometallic Chemistry, 96(1), C1-C3 (1975)
Stereohomogeneous synthesis of (E)-and (Z)-crotyltrifluorosilanes and highly stereoselective allylation of aldehydes.
Kira M, et al.
Tetrahedron Letters, 30(9), 1099-1102 (1989)
Rate constants for the reactions of chlorine atoms with a series of unsaturated aldehydes and ketones at 298 K: structure and reactivity.
Wang W, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 4(10), 1824-1831 (2002)