Merck
C60805
Sigma-Aldrich
4-氯-1-硝基-2-三氟甲基苯
99%
别名:
5-氯-2-硝基-α,α,α-三氟甲苯, 5-氯-2-硝基三氟甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(NO2)CF3
CAS号:
分子量:
225.55
Beilstein:
1973477
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
质量水平
方案
99%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.499 (lit.)
密度
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-4-1-2-6(12(13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H
InChI key
CFPIGEXZPWTNOR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
215.6 °F - closed cup
闪点(°C)
102 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)